Learn More
Riboflavinphosphat-Natriumsalz (~70 %), TRC
Artikelnummer. 17959924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17959924 100 mg 100 Milligramm
17907464 1 g 1 Gramm
17909564 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17959924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR415000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-40-5
Summenformel C17 H20 N4 O9 P . Na
Molekulargewicht (g/mol) 478.33
Synonym Riboflavin sodium phosphate, Riboflavin 5'-(sodium hydrogen phosphate), Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate), sodium salt (1:1), Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate), monosodium salt (9CI), Riboflavine 5'-(dihydrogen phosphate), monosodium salt (6CI,8CI), Riboflavine, 5'-phosphate, sodium salt (7CI), Benzo[g]pteridine, riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate) deriv., AMN, Alloxazine mononucleotide sodium salt, Coflavinase, Cytoflav, Flamotide, Hyryl, Ribo, Riboflavin 5'-phosphate ester monosodium salt, Riboflavin 5'-phosphate sodium, Riboflavin monophosphate monosodium salt, Riboflavin phosphate sodium, Riboflavin-5-phosphoric acid monosodium salt, Riboflavine monosodium 5'-phosphate, Riboflavine phosphate sodium, Riboflavine sodium phosphate, Riboflavine-5-phosphate sodium, Sodium FMN, Sodium riboflavin phosphate, Sodium riboflavin-5'-phosphate
IUPAC-Name Natrium; [(2R,3S,4S)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-Dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-Trihydroxypentyl] Wasserstoffphosphat
SMILES [Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)[O-])c2cc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Riboflavin-5'-Phosphate sodium salt
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
Formelmasse 478.0866