Learn More
(-)-Riboflavin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vitamin B2 (Riboflavin) |
| CAS | 83-88-5 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C17 H20 N4 O6 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Riboflavin, Riboflavine (7CI), Benzo[g]pteridine','riboflavin deriv., (-)-Riboflavin, 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol, 6,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazine, 6,7-Dimethyl-9-ribitylisoalloxazine, Beflavin, Beflavine, Benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione','7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-, C.I. 50900, C.I. Food Yellow 15, D-Ribitol','1-deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-, E 101, E 101 (dye), Flavaxin, Flavin BB, Flaxain, Food Yellow 15, Hyre, Lactobene, Lactoflavin, Lactoflavine, NCI 0033298, NSC 33298, Ribipca, Ribocrisina, Riboderm, Ribosyn, Ribotone, Ribovel, Russupteridine yellow III, San Yellow B, Vitaflavine, Vitamin B2, Vitamin G, Vitasan B2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C |
| IUPAC-Name | 7,8-Dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-Dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 376.36 |
| Mehr anzeigen |