Learn More
Riboflavin USP Grad, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496192 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11496192 1 kg
11475985 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496192 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210281391
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
USP Orangenpulver
  • Vitamin-/Enzym-Cofaktor, der in Milch, Eiern, Gerstenmalz, Leber, Niere, Herz und Blattgemüse vorkommt
  • Wird als Photoinitiator für die Polymerisation von Polyacrylamidgelen verwendet
Chemische Identifikatoren
CAS 83-88-5
Summenformel C17H20N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 376.37
MDL-Nummer MFCD00005022
InChI-Schlüssel AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonym Vitamin B2, Lactoflavin, Vitaming, 7,8-Dimethyl-10- (D-ribo-2,3,4,5- tetrahydroxypentyl) isoalloxazine
PubChem CID 71310809
IUPAC-Name 7,8-Dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetraHydroxypentyl]-2H,3H,4H,10H-Benzo[g]Pteridin-2,4-dion
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spezifikation
Schmelzpunkt 290 °C (Zerlegung)(Literatur)
Farbe Orange
Verlust bei Trocknung ≤1,5%
Hinweise zum Prozentgehalt >98%
Menge 1 kg
Beilstein 97825
Löslichkeitsinformationen Löslich in 0,1 M Natriumhydroxid (50 mg/ml – klare, gelblich-orange Lösung); in Wasser nur wenig löslich.
Optische Drehung (c = 0,5, 0,05 M NaOH) -115° bis -135°
Physikalische Form Pulver