Learn More
Epredia™ Parapel™ Paraffin-abweisendes Mittel
Artikelnummer. 12582716 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 oz. Pumpenflasche; 6/CS
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12582716 4 oz. Pumpenflasche; 6/CS 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12582716 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 2300
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Schutz gegen den übermäßigen Aufbau von Wachs auf Arbeitsplatten und Instrumenten mit dem Epredia™ Parapel™ Paraffin-abweisenden Mittel.
  • Geruchsarm
  • Vermindert den täglichen Reinigungsaufwand
  • Hinterlässt keinen öligen Rückstand
  • Greift Oberflächenbeschichtungen nicht an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 4 oz. Pumpenflasche; 6/CS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ParaPel
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.