Learn More
Epredia™ Trockene Probenbehälter – Schnappdeckel
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
474 mL
Unit Size:
100 Stück
Description
Transportieren, lagern und entnehmen Sie Pathologieproben auf sichere und kostengünstige Weise mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Probentransportsystem (STS™). Dieses System enthält mit 10%igem neutral gepufferten Formalin (NBF) und Zink-Formalin von höchster Qualität vorgefüllte Behälter.
Drei einzigartige Verpackungskonfigurationen ermöglichen ein einfaches Verteilen und Transportieren.
Behälter der Serie 53
- Leicht zu transportierende Tabletts sind ideal für Operationssäle und Krankenhäuser
- Durchsichtige Polystyrol-Behälter mit Schraubverschluss
- Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
- Gekennzeichnet mit gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
Behälter der Serie 56
- Das patentierte Epredia™ Bio-Tite™ Verschlusssystem hat ein Doppelgewinde, das falsches Verschrauben praktisch unmöglich macht und Leckagen minimiert
- Leicht zu transportierende Tabletts
- Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
- Gekennzeichnet mit gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
Behälter der Serie 59
- Das patentierte Epredia™ Bio-Tite Verschlusssystem hat ein Doppelgewinde, das falsches Verschrauben praktisch unmöglich macht und Leckagen minimiert
- Stapelverpackung reduziert überschüssige Verpackung
- Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
- Gekennzeichnet mit gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Trockenprobenbehälter |
| Closure Included | Ja |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Kapazität (metrisch) | 474 mL |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | Trocknungsbehälter |
| Anzahl pro Karton | 100/Packung |