Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Deckglas
Artikelnummer. p-4524557 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
Länge (metrisch):
24 mm
Breite (metrisch):
50 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15504573
Marke: Epredia™ 102450
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reduziert Fehlerkosten, die von verschwendeten Ressourcen bis hin zu verlorener Zeit reichen, mit einem konsistenten, zuverlässigen Arbeitsablauf, der ein qualitativ hochwertiges Deckglas umfasst.
Reduziert Fehlerkosten, die von verschwendeten Ressourcen bis hin zu verlorener Zeit reichen, mit einem konsistenten, zuverlässigen Arbeitsablauf, der ein qualitativ hochwertiges Deckglas umfasst. Die vorgereinigten Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Deckgläser sind in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich.
Bestellinformationen:
  • Packungsgröße: eine Unze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 24 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Beschreibung Standard Cover Glass; 24 x 50mm