Beschreibung
Reduziert Fehlerkosten, die von verschwendeten Ressourcen bis hin zu verlorener Zeit reichen, mit einem konsistenten, zuverlässigen Arbeitsablauf, der ein qualitativ hochwertiges Deckglas umfasst. Die vorgereinigten Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Deckgläser sind in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich.
- Packungsgröße: eine Unze
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 24 mm |
| Breite (metrisch) | 60 mm |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) |
| Abmessungen (L x B) | 60 x 24 mm |
| Beschreibung | Cvr Glass no.1.5 24x60 10 Oz/cs |