Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkoholisch, Eosin-Y mit Phloxin, Eosin-Y gesättigt
Artikelnummer. 10249758 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 pt.
1 gal.
Typ:
Eosin-Y Alkoholisch
Eosin-Y mit Phloxin
Packungsgröße:
3.80 Liter
4 Stück
Artikelnummer. Menge Typ unitSize
10249758 1 pt. Eosin-Y mit Phloxin 4 Stück
12687806 1 pt. Eosin-Y Alkoholisch -
10046868 1 gal. Eosin-Y Alkoholisch 3.80 Liter
3 options
Artikelnummer. 10249758
Marke: Epredia™ 71304
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine strenge Qualitätskontrolle von Rohmaterial und Fertigprodukt gewährleistet höchste Qualität bei jedem einzelnen Produkt: Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkoholisch, Eosin-Y mit Phloxin und Eosin-Y gesättigt.
Eine strenge Qualitätskontrolle von Rohmaterial und Fertigprodukt gewährleistet höchste Qualität bei jedem einzelnen Produkt: Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkoholisch, Eosin-Y mit Phloxin und Eosin-Y gesättigt.
  • Die strenge Qualitätskontrolle von Rohstoffen und Fertigprodukten gewährleistet jedes Mal ein qualitativ hochwertiges Produkt
  • Eosin-Y Alcoholic erzeugt drei verschiedene Farbvarianten, die die Differenzierung zwischen Muskeln, roten Blutkörperchen und Bindegewebe verbessern
  • Eosin-Y mit Phloxin liefert einen helleren rötlichen Farbton und eine wesentlich deutlichere Differenzierung der zytoplasmatischen Farbe als Eosin-Y Alcoholic
  • Eosin-Y Saturated ist eine sehr intensive und schnelle Gegenfärbung, die zur Herstellung von Arbeitslösungen von Eosin-Y verwendet werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Eosin-Y mit Phloxin
Menge 1 pt.
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol, methyl alcohol, isopropylalcohol, acetic acid, eosin-Y dye, spiro[isobenzofuran-1(3H