Description
Sparen Sie Zeit mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Gomori-Trichrom (Grün-Kollagen), einer einstufigen Trichrom-Färbelösung, die Farbdifferenzierungen ähnlich dem Masson-Trichrom erzielt.
- Wird zur Untersuchung der Erkrankungen von Binde- und Muskelgewebe verwendet, die mit fibrotischen und dystrophischen Änderungen verbunden sind
- Färbt Kollagen blau, Zytoplasma und Muskelfasern rot und Zellkerne blau bis schwarz
Specifications
Specifications
| Typ | Weigert's Eisen-Hämatoxylin – Teil B |
Safety and Handling
Product Identifier
- SOLUTION WGRTS IRONHEMAB 500ML
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.