Learn More
Epredia™ qualitativ hochwertige Dehydrierungsmittel
Artikelnummer. p-4532371 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
Produkttyp:
Isopropylalkohol
Konzentration:
 99 %
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 12510017
Marke: Epredia™ 9511
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit leicht zu befüllenden und zu leerenden Epredia™ qualitativ hochwertigen Dehydrierreagenzien reduzieren Sie Verschüttungen.
Mit leicht zu befüllenden und zu leerenden Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ qualitativ hochwertigen Dehydrierreagenzien reduzieren Sie Verschüttungen.
  • Mit einer Rezeptur gemäß strengen Spezifikationen statten sie Labors mit qualitativ hochwertigen Produkten aus
  • Verpackt in hochdichtem Polyethylen, welches sicherer und leichter als Glas ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 81° to 83°C
Farbe Farblos
Kompatibilität Incompatible Materials: Strong oxidizing agents, Acids, Halogens, Acid anhydrides
Inhalt und Lagerung Keep away from heat, flames and sparks. Exposure to moist air or water.
Konzentration  99 %
Schmelzpunkt -89.5°C
Produkttyp Isopropylalkohol
Menge 1 gal.
Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P235-Kühl halten.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol