Learn More
Epredia™ HistoGel™-Probenverarbeitungsgel
Artikelnummer. 12823643 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
12 Packung
144/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
144 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
12823643 1 Kit 1 Stück
12006679 12 Packung 12 Stück
12608606 144/Packung 144 Stück
12056689 144/Packung 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 12823643
Marke: Epredia™ HGSK20501
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verkapselung und Aufbewahrung selbst kleiner, brüchiger und viskoser Proben während der histologischen Verarbeitung mit dem HistoGel™-Probenverarbeitungsgel.
Kapselt während der histologischen Verarbeitung mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific HistoGel Gel zur Präparateinbettung selbst kleine, bröckelige und viskose Proben ein und konserviert sie.
  • Dringt in die Probe ein, ohne dass diese aus dem Gel entweichen kann
  • Übertrifft zu einem Bruchteil der Kosten andere Agarosegelmischungen oder Thromboplastin
  • Eliminiert unerwünschte Verfärbungen rund um Proben auf dem Objektträger
  • Verbleibt während des Schneidens im Paraffinblock und ist in den Schnitten praktisch nicht erkennbar
Im Lieferumfang enthalten: Inhalt des Starterkits: Zwölf 10 ml-HistoGel-Fläschchen, zwei WonderBlock-Kühlblöcke, Trockenbadinkubator und Einwegpipetten (500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Zwölf 10 ml-HistoGel Fläschchen, zwei Epredia™ Richard-Allan Scientific WonderBlock Kühlblöcke, Trockenbadinkubator und Einwegpipetten (500)
Produkttyp Kit
Menge 1 Kit