Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Methyl-Grün-Pyronin Y
Artikelnummer. 15731209 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15731209 125 ml 125 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 15731209
Marke: Epredia™ 87011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Identifizieren Sie effektiv Plasmazellen und RNA in Gewebeschnitten und zytologischen Präparaten mit der Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Methyl-Grün-Pyronin Y-Färbelösung
Identifizieren Sie effektiv Plasmazellen und RNA in Gewebeschnitten und zytologischen Präparaten mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Methyl-Grün-Pyronin Y Färbelösung
  • DNA wird grün angefärbt
  • RNA wird rot angefärbt
  • Konzentriertes MGP wird vor dem Gebrauch verdünnt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Methyl-Grün-Pyronin Y
Menge 125 ml