Learn More
Epredia™ Modifiziertes Hämatoxylin nach Mayer
Artikelnummer. 10016828 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 pt.
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10016828
Marke: Epredia™ 72804
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erzielen Sie eine scharfe Kernfärbung mit modifiziertem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Hämatoxylin nach Mayer, einer progressiven Kernfärbelösung.
Erzielen Sie eine scharfe Kernfärbung mit modifiziertem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Hämatoxylin nach Mayer, einer progressiven Kernfärbelösung.
  • Überfärbungen mit dem Produkt werden weitgehend vermieden
  • Erfordert kein Spülen mit sauren Lösungen und färbt Muzin nicht
  • Empfohlen, wenn weniger intensive Ergebnisse gewünscht sind
  • Eine effektive Gegenfärbelösung bei der Immunperoxidase und für Spezialfärbungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Hämatoxylin
Menge 1 pt.