Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Modified Wright Färbeset
Artikelnummer. 10539408 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Modifiziertes Wright-Färbepaket
Packungsgröße:
5 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10539408
Marke: Epredia™ 3000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Erzielen Sie optimale Leistung der Hema-Tek™ Objektträger-Färbegeräte mit dem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Färbeset.
Erzielen Sie eine optimale Leistung auf Hema-Tek™ Objektträger-Färbegeräten mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Färbeset, einem Reagenziensystem zur differentiellen Färbung von Blutfilmen für die Identifizierung und Quantifizierung von Blutkörperchen.
Dieses System besteht aus einer modifizierten polychromen Methylenblau-Eosin-Färbung (ähnlich wie Wright oder Giemsa) und basiert auf der ursprünglichen Färbung nach Romanowsky*.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5/Packung
Typ Modifiziertes Wright-Färbepaket