Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Modified Wright Färbeset
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Modifiziertes Wright-Färbepaket
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Erzielen Sie eine optimale Leistung auf Hema-Tek™ Objektträger-Färbegeräten mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Färbeset, einem Reagenziensystem zur differentiellen Färbung von Blutfilmen für die Identifizierung und Quantifizierung von Blutkörperchen.
Dieses System besteht aus einer modifizierten polychromen Methylenblau-Eosin-Färbung (ähnlich wie Wright oder Giemsa) und basiert auf der ursprünglichen Färbung nach Romanowsky*.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5/Packung |
| Typ | Modifiziertes Wright-Färbepaket |