Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ PAS (Periodic-Acid-Schiff)
Artikelnummer. 12503647 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Hämatoxylin I
Periodsäure-Schiff-Kit (PAS)
Schiff Reagenz
Packungsgröße:
1 Stück
500 Milliliter
Artikelnummer. 12503647
Marke: Epredia™ 88017
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Weisen Sie die Muster und das Vorhandensein bestimmter Kohlenhydrate mit der Epredia™ Richard-Allan Scientific™ PAS (Periodic-Acid-Schiff)-Lösung nach
Weisen Sie die Muster und das Vorhandensein bestimmter Kohlenhydrate mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ PAS(Periodic-Acid-Schiff)-Lösung nach
  • Glykogen, Mucin, Pilzzellwände und einige Basalmembranen werden rosa bis magenta angefärbt
  • Zellkerne werden blau angefärbt
  • Das Kit enthält: Hämatoxylin I, Periodsäurelösung (0,5 %) und Schiff-Reagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schiff Reagenz