Beschreibung
Weisen Sie die Muster und das Vorhandensein bestimmter Kohlenhydrate mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ PAS(Periodic-Acid-Schiff)-Lösung nach
- Glykogen, Mucin, Pilzzellwände und einige Basalmembranen werden rosa bis magenta angefärbt
- Zellkerne werden blau angefärbt
- Das Kit enthält: Hämatoxylin I, Periodsäurelösung (0,5 %) und Schiff-Reagenz
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Periodsäure-Schiff-Kit (PAS) |