Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ Immersionsöl
Artikelnummer. 12550037 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Viskosität:
Hoch
Niedrig
Menge:
0,5 oz.
4 oz.
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 12550037
Marke: Epredia™ M2004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vermeiden Sie mit dem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ Immersionsöl Toxizitäts- und Entsorgungsprobleme.
Vermeiden Sie mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ PCB-freien Immersionsöl Toxizitäts- und Entsorgungsprobleme. Es ist ein durchsichtiges, farbloses Öl, das Lichtdurchlässigkeit im größten Teil des UV-VIS-Spektrums gewährleistet.
  • Mit einem geschützten Verfahren hergestellt, das störende Substanzen entfernt und wertvolle optische Komponenten oder Proben auf Objektträgern nicht beschädigt
  • In vier praktischen Größen verpackt
Produktspezifische Informationen:
  • In niedriger und hoher Viskosität erhältlich
  • Nicht-trocknend und nicht-härtend
  • Brechungsindex: 1,5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Immersionsöl
Viskosität Hoch
Menge 0,5 oz.
Brechungsindex 1.515
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: white mineral oil, terphenyls, polyphenyls, polybutane, hydrogenated terphenyls