Learn More
Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™
Artikelnummer. 10148438 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 1 gal.
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10148438 4 x 1 gal. 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10148438 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 6101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.45 €
    83.46 € / 4 Stück
    Sparen 8.99 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Erzielen Sie gleichzeitige Fixierung und Dehydrierung mit Signature Series™ Pen-Fix™.
  • Ausgezeichnetes Gefrierschnitt-Fixiermittel
  • Eignet sich gut für fetthaltige oder dicke Gewebeschnitte
  • Drei Mal schnellere Penetrationsrate als 10 %-iges neutral gepuffertes Formalin
  • Kann in allen offenen oder geschlossenen Gewebeeinbettautomaten und beim Zuschnitt verwendet werden
  • Empfohlen für die Verwendung als sekundäres Fixiermittel in der zweiten und/oder dritten Station des Einbettautomaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 4 x 1 gal.