Learn More
Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™
Artikelnummer. 15337195 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 gal.
4 x 5 l
4 x 1 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15337195 4 x 5 l 1 Stück
10148438 4 x 1 gal. 4 Stück
13338656 5 gal. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15337195 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 6115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.78 €
    746.00 € / 1 Stück
    Sparen 74.78 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erzielen Sie gleichzeitige Fixierung und Dehydrierung mit Signature Series™ Pen-Fix™.
  • Ausgezeichnetes Gefrierschnitt-Fixiermittel
  • Eignet sich gut für fetthaltige oder dicke Gewebeschnitte
  • Drei Mal schnellere Penetrationsrate als 10 %-iges neutral gepuffertes Formalin
  • Kann in allen offenen oder geschlossenen Gewebeeinbettautomaten und beim Zuschnitt verwendet werden
  • Empfohlen für die Verwendung als sekundäres Fixiermittel in der zweiten und/oder dritten Station des Einbettautomaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 4 x 5 l