Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Steiner-Steiner Silber
Artikelnummer. p-4530239 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Hydrochinon (Kapseln)
Mastix-Lösung
Sensibilisatorlösung
Silbernitratlösung Nr. 1
Steiner-Steiner Silber-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10485709
Marke: Epredia™ 87009
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Nutzen Sie Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Steiner-Steiner-Silber zum Nachweis von Spirochäten und nicht-fadenförmigen Bakterien.
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Steiner-Steiner Silber zum Nachweis von Spirochäten und nicht-fadenförmigen Bakterien.
  • Das Kit enthält kein Uranylnitrat
  • Der Hintergrund ist gelb bis braun gefärbt
  • Bakterien, Donovan-Körper und Pilze färben schwarz
  • Die Kit-Formulierung und die detaillierten Verfahren sorgen für konsistente und reproduzierbare Ergebnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Steiner-Steiner Silber-Kit