Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Dreistufen-Färbesatz
Artikelnummer. 10570519 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Epredia-Dreischritt-Färbekit
Lösung A
Lösung B
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
10570519 Lösung B 1 Stück
10530339 Epredia-Dreischritt-Färbekit 1 Set
10425339 Lösung A 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10570519 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 3323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.20 €
    74.31 € / 1 Stück
    Sparen 20.89 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhalten Sie Ergebnisse, die mit Wright-Giemsa gleichwertig sind, mit dem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Dreistufen-Färbemittel.
  • Mit Färbemitteln kann H. nachgewiesen werden. Pylori.
  • Das Set enthält leicht verständliche Anweisungen
  • Das Produkt ist in 1-Gallonen-Behältern erhältlich, um die Verwendung auf automatisierten Sieben zu erleichtern
  • Das Set enthält drei 500 ml-Flaschen, bestehend aus Fixierlösung, Lösung A (Eosin-Y) und Lösung B (Azure A und Methylenblau)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Lösung B