missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ricolinostat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16447046
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16447046 100 mg 100 Milligramm
16486968 10 mg -
16453027 50 mg -
16439517 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16447046 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16026

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ricolinostat (ACY-1215) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 5 nM. ACY-1215 also inhibits HDAC1, HDAC2, and HDAC3 with IC50s of 58, 48, and 51 nM, respectively.

Ricolinostat (ACY-1215) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 5 nM. ACY-1215 also inhibits HDAC1, HDAC2, and HDAC3 with IC50s of 58, 48, and 51 nM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ricolinostat
CAS 1316214-52-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H27N5O3
Menge 100 mg
Synonym ACY-1215 Rocilinostat
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.34 mM)
SMILES O=C(C1=CN=C(N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)N=C1)NCCCCCCC(NO)=O
Molekulargewicht (g/mol) 433.5
Formelmasse 433.5
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.