Learn More
Ricolinostat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486968 10 mg -
16453027 50 mg -
16439517 5 mg 5 Milligramm
16447046 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486968 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16026
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ricolinostat (ACY-1215) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 5 nM. ACY-1215 also inhibits HDAC1, HDAC2, and HDAC3 with IC50s of 58, 48, and 51 nM, respectively.
Ricolinostat (ACY-1215) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 5 nM. ACY-1215 also inhibits HDAC1, HDAC2, and HDAC3 with IC50s of 58, 48, and 51 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ricolinostat
CAS 1316214-52-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H27N5O3
Menge 10 mg
Synonym ACY-1215 Rocilinostat
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.34 mM)
SMILES O=C(C1=CN=C(N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)N=C1)NCCCCCCC(NO)=O
Molekulargewicht (g/mol) 433.5
Formelmasse 433.5
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death