Learn More
Rifamdin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Rifamdin |
| CAS | 89499-17-2 |
| Summenformel | C45 H63 N3 O12 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C45H63N3O12/c1-22(2)21-47-16-18-48(19-17-47)35-34-39(53)32-31(40(35)54)33-42(28(8)38(32)52)60-45(10,43(33)55)58-20-15-30(57-11)25(5)41(59-29(9)49)27(7)37(51)26(6)36(50)23(3)13-12-14-24(4)44(56)46-34/h12-15,20,22-23,25-27,30,36-37,41,50-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,46,56)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,36-,37+,41+,45-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c(N5CCN(CC(C)C)CC5)c(O)c4c3C2=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 837.99 |
| Formelmasse | 837.4412 |