Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, 95 %
Artikelnummer. 15513101 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15513101
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455620050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Rifampin (Rifampicin), CAS-Nr. 13292-46-1, ist ein synthetisches Rifamycin-Antibiotikum, das durch Hemmung der RNA- und DNA-Synthese wirkt und Aktivität gegen den Tuberkulose-Mikroorganismus zeigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Rifampin ist ein Antibiotikum der Rifamycin-Klasse, das synthetisiert wird, da es der aus Amycolatopsis rifamycinica isolierten Verbindung ähnelt
Anwendungen
• Rifampin kann als Bakteriostatikum verwendet werden, das die RNA- und DNA-Synthese, insbesondere in Mykobakterien, verhindert
• Es kann darüber hinaus antineoplastisch sowie neuroprotektiv und als Inhibitor der Angiogenese wirken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13292-46-1
Summenformel C43H58N4O12
Molekulargewicht (g/mol) 822.953
InChI-Schlüssel FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rifampin
Typ Rifampicin
Schmelzpunkt 183.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 2% max. (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 822.94
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rifampin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.