Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, 95 %
Artikelnummer. p-7077568 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15515166
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455620010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Rifampin (Rifampicin), CAS-Nr. 13292-46-1, ist ein synthetisches Rifamycin-Antibiotikum, das durch Hemmung der RNA- und DNA-Synthese wirkt und Aktivität gegen den Tuberkulose-Mikroorganismus zeigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Rifampin ist ein Antibiotikum der Rifamycin-Klasse, das synthetisiert wird, da es der aus Amycolatopsis rifamycinica isolierten Verbindung ähnelt
Anwendungen
• Rifampin kann als Bakteriostatikum verwendet werden, das die RNA- und DNA-Synthese, insbesondere in Mykobakterien, verhindert
• Es kann darüber hinaus antineoplastisch sowie neuroprotektiv und als Inhibitor der Angiogenese wirken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13292-46-1
Summenformel C43H58N4O12
Molekulargewicht (g/mol) 822.953
InChI-Schlüssel FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Rifampin
Typ Rifampicin
Schmelzpunkt 183.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 2% max. (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 822.94
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rifampin
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sikkerhedssætning
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.