Learn More
Invitrogen™ Rifttalfieber-Virus Nukleocapsid, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
Rifttalfieber-Virus Nucleocapsid Synthetisches Peptid, PEP-1611, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Rifttalfieber-Virus überein. Zur Verwendung als Blockierungspeptid in Western-Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen an Antikörper fü r30 min bei 37 °C inkubieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Virus |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Rifttalfieber-Virus Nukleokapsid |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blockierungs-Assay, Kontrolle |
| Lyophilisiert | No |
| Mehr anzeigen |