missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RIG-I Antibody (Alme-1), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-80055AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RIG-I Monoclonal antibody specifically detects RIG-I in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| RIG-I | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 58, DEAD box protein 58, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide, DKFZp686N19181, EC 3.6.4.13, FLJ13599, probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, retinoic acid inducible gene I, Retinoic acid-inducible gene 1 protein, Retinoic acid-inducible gene I protein, RIG-1, RIG-IDKFZp434J1111, RNA helicase RIG-I | |
| Recombinant human RIG-I (aa 201-713). | |
| 0.1 mL | |
| Phospho Specific | |
| 23586 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alme-1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur