Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ PCR-Platte 384-well, Rigid Frame
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Mattiert
Wellfarbe:
Mattiert
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Stabiler Polycarbonat-Rahmen für sichere Handhabung in halbautomatischen und automatischen Pipettiersystemen und optimalen Verdunstungsschutz
- Der starre Rahmen ermöglicht die Verwendung von sehr dünnwandigen Wells aus 100 % reinem Polypropylen für medizinische Zwecke
- Die Dünnwandigkeit ermöglicht eine schnelle Übertragung der vom Cycler angegebenen Temperatur und reduziert so die Zykluszeiten
- Für qPCR stehen weiße Platten zur Verfügung, die die Fluoreszenzsignale optimal reflektieren
- Die Reinraumqualität der PCR-Verbrauchsmaterialien von BRAND™ garantiert zuverlässige Ergebnisse, die die Reinheitskriterien der Qualitätsstufe BIO-CERT™ PCR Quality erfüllen
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Nein |
| Bindungseigenschaft | Nein |
| Zertifizierung/Konformität | BIO-CERT™ PCR-Qualität |
| Format | Standard |
| Deckel | Nein |
| Beschreibung | PCR plate 384-well, rigid frame, PC/PP, frosted, wells transparent, BIO-CERT™ PCR QUALITY |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verpackung | Bagged |
| Farbe | Mattiert |
| Mehr anzeigen |