Learn More
Rilematovir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483146 25 mg -
16477307 5 mg 5 Milligramm
16424598 10 mg -
16420897 50 mg -
16415446 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483146 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112180
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Rilematovir (JNJ-678) is a novel fusion protein inhibitor. Rilematovir has the potential for respiratory syncytial virus (RSV) research.
Rilematovir (JNJ-678) is a novel fusion protein inhibitor. Rilematovir has the potential for respiratory syncytial virus (RSV) research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rilematovir
CAS 1383450-81-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20ClF3N4O3S
Menge 25 mg
Synonym JNJ-678 JNJ-53718678
Löslichkeitsinformationen DMSO : 65 mg/mL (129.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CC(F)(F)F)N(CC(N2CCCS(=O)(C)=O)=CC3=C2C=CC(Cl)=C3)C4=C1C=CN=C4
Molekulargewicht (g/mol) 500.92
Formelmasse 500.92
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus