Learn More
Riley™ Riley Tilla Safety Glasses
Click to view available options
Linsenfärbung:
Clear
Gray
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Can be worn over spectacles
- Ventilated temple tips and side shields
- Brow protection
- Anti-fog lens
- UV400 protection
- Ideal to be worn by site visitors
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE or - UKCA or - EN 166:2001 |
| Linsenbeschichtung | Moisture Repellent, UV-treated |
| Linsenfärbung | Clear |
| Produkttyp | Overglasses |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Component and Product Assembly, Woodwork and Fabrication, Glass and Glazing, Surveying |
| Rahmenfarbe | Clear |
| Transmissionswert | 92% |
| Gewicht (metrisch) | 44 g |
| Material | Polycarbonate |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Mehr anzeigen |