Learn More
Riley™ Riley Tilla Safety Glasses
Artikelnummer. 31702889
Click to view available options
Linsenfärbung:
Clear
Gray
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 31702889
Marke: Riley™ RLY00462
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Over-glasses safety eyewear offering full coverage with brow and side protection, designed for comfort and compatibility with prescription glasses.
  • Can be worn over spectacles
  • Ventilated temple tips and side shields
  • Brow protection
  • Anti-fog lens
  • UV400 protection
  • Ideal to be worn by site visitors
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE or - UKCA or - EN 166:2001
Linsenbeschichtung Moisture Repellent, UV-treated
Linsenfärbung Gray
Produkttyp Overglasses
Zur Verwendung mit (Anwendung) Component and Product Assembly, Woodwork and Fabrication, Glass and Glazing, Surveying
Rahmenfarbe Gray
Transmissionswert 14%
Gewicht (metrisch) 44 g
Material Polycarbonate
Einwegprodukt Reusable
Lens Material Polycarbonate (High-impact)
Rahmenmaterial Polycarbonate
UV-Schutz UV400
Frame Type Indirect Vented