Learn More
Rilmazafon Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30006558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006558 5 mg 5 Milligramm
30005288 0.5 mg 0.50 Milligramm
30008899 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006558 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR5097155MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85815-37-8
Summenformel C21H20Cl2N6O3 . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 511.8
Synonym 5-[[(Aminoacetyl)amino]methyl]-1-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide Monohydrochloride, 450191S
IUPAC-Name 5-[[(2-Aminoacetyl)Amino]Methyl]-1-[4-Chlor-2-(2-Chlorobenzoyl)Phenyl]-N,N-Dimethyl-1,2,4-Triazol-3-Carboxamid; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)C(=O)c1nc(CNC(=O)CN)n(n1)c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rilmazafone Hydrochloride
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H20Cl2N6O3.ClH/c1-28(2)21(32)20-26-17(11-25-18(30)10-24)29(27-20)16-8-7-12(22)9-14(16)19(31)13-5-3-4-6-15(13)23;/h3-9H,10-11,24H2,1-2H3,(H,25,30);1H
Formelmasse 510.0741