Learn More
Rilpivirine, TRC
Artikelnummer. 30011211
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011211 2.5 mg 2.50 Milligramm
30005465 25 mg 25 Milligramm
30010783 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011211 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR5098002.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 500287-72-9
Summenformel C22 H18 N6
Molekulargewicht (g/mol) 366.42
Synonym 4-[[4-[[4-[(1E)-2-Cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, Edurant, R 278474, Rilpivirine, TMC 278
IUPAC-Name 4-[[4-[4-[(E)-2-cyanoethenyl]-2,6-dimethylanilino]pyrimidin-2-yl]amino]benzonitrile
SMILES Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rilpivirine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+
Formelmasse 366.1593
Reinheit (%) >95%