Learn More
Rimantadinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17961236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961236 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17961236 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0913.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Rimantadinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rimantadine Hydrochloride
CAS 1501-84-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rimantadine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H21 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, alpha-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (9CI), alpha-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC-Name 1-(1-Adamantyl)ethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 215.76
Menge 250 mg
Formelmasse 215,1441 g/mol