Learn More
Fisherbrand™ Ring mit Kreuzklemme
Artikelnummer. 10286314 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
75 mm
131 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10286314
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus verzinktem Stahl.
  • Klemmmuttern für Stäbe mit einem Durchmesser bis 16 mm
  • Zubehörteil
  • Die Schaftlänge bis zur Mitte der Kreuzklemme beträgt ca. 60 mm
  • Kreuzklemme aus Legierung, Druckguss am Ringschaft und verschraubt mit einer blauen Schraube aus vernickeltem Stahl mit Kunststoffkopf
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 131 mm
Enthält Mit Muffe
Produkttyp Ring mit Kreuzklemme