Learn More
Thermo Scientific™ Ringsätze für Precision™ Dampfwasserbäder
Artikelnummer. 16620583 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
10 in.
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
16620583 10 in. 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16620583 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3166186
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Precision Ringsätze dienen zur Verwendung mit Dampfwasserbädern.
Thermo Scientific™ Precision Ringsätze zur Verwendung mit Dampfwasserbädern.
  • Edelstahl
  • Hervorragende Passform, werden progressiv größer, je mehr Ringe entfernt werden
  • In drei Ringgrößen verfügbar: 10 cm (4 Zoll), 12,5 cm (5 Zoll) und 15 cm (6 Zoll)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Dampfbäder
Typ Ringsätze
Durchmesser (angloamerikanisch) 10 in.