Learn More
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten
Artikelnummer. 15549035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15549035 250/Packung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15549035 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9600144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 €
    122.40 € / 1000 Stück
    Sparen 23.60 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Die Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungen.
  • Mit Ringmarkierung
  • Konformitätszertifiziert
  • Hergestellt aus strapazierfähigem DURAN™-Glas
  • Gemäß ISO 7550, CE-Kennzeichnung gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Genauigkeit 0,25%
Zertifizierung/Konformität ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC, Konformität zertifiziert
Variationskoeffizient 0,5%
Beschreibung Einweg-Kapillarpipetten, ringcaps™, Mindestbestellmenge 4 Packungen
Material Borosilikatglas
Graduierungen 1
Enthält Ringmarkierung
Menge 250/Packung
Typ Einweg-Kapillarpipetten
Einwegprodukt Einmalgebrauch