Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ringer-Lösung, lactatgepuffert
Artikelnummer. 15498759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498759 500 mL 500 Milliliter
15408769 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498759 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J67572.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 €
    103.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 11.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ringer's Solution
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide