Learn More
Ansell Ringers R075 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves - Extended Cuff
Artikelnummer. 16619073 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
Größe 2X
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16619073
Marke: Ansell 07510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnitt-, Chemikalien- und Stoßschutzhandschuh mit verlängerter Stulpe
  • TPR-Aufprallschutz auf der Handoberseite und über die gesamte Fingerlänge
  • Die PVC-Beschichtung ist wasserfest und beständig gegen Chemikalien.
  • Die Innenfütterung bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit im gesamten Handschuh.
  • Die langlebige texturierte Handbeschichtung verbessert die Grifffähigkeit.
  • Kurze Stulpenmanschette hält Schmutz von den Händen fern.
  • Stufe 1 Kontaktwärmeleistungsbewertung bei einer Außenbelastung von 100 °C, gemäß Prüfmethode EN 407
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374:2003 Mikroorganismen, EN 420:2003 und A1:2009
Anwendungen Industrial
Coating Material PVC
Farbe Warnschutz Rot
Cut Resistance Rating ANSI A3
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Latex Free No
Material DuPont™ Aramidfasern
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe Groß
Norm EN 388 4441CP
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLMOPT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Serie R-075
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 456 mm