Learn More
Emma Safety Footwear Ringo Vielseitige Sicherheitsschuhe Größe D
Artikelnummer. 13286444
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 13286444
Marke: Emma Safety Footwear MM73054038
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit abwischbaren Oberteilen und leicht zu reinigender Sohle ausgestattet.
  • Obermaterial aus vollkörnigem Leder
  • Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
  • Antistatische Vlies-Innensohle
  • GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
Spezifikation
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec Sanitized Silver Futter
Größe 38
Sohleneigenschaften Antistatische Vlies-Innensohle
Sohlenmaterial GripForce Easy Twist Außensohle
Zehenform Zehenkappe aus Stahl
Produkttyp Vielseitige Sicherheitsschuhe