Learn More
Emma Safety Footwear Ringo Vielseitige Sicherheitsschuhe Größe D
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Obermaterial aus vollkörnigem Leder
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver Futter |
| Material | Leder |
| Größe | 46 |
| Sohleneigenschaften | Antistatische Vlies-Innensohle |
| Sohlenmaterial | GripForce™ Easy-Twist-Außensohle |
| Zehenform | Zehenkappe aus Stahl |
| Produkttyp | Vielseitige Sicherheitsschuhe |