Learn More
Emma Safety Footwear Ringo Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15948931
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
48
49
Packungsgröße:
1 Paar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15948931 49 1 Paar
15938931 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15948931 Lieferant Emma Safety Footwear Lieferanten-Nr. MM73054049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.84 €
    77.04 € / 1 Paare
    Sparen 53.80 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 15-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein vielseitiger Schuh mit abwischbaren Aufsätzen und einer leicht zu reinigenden Sohle. Beliebt bei Menschen, die in der Lebensmittelindustrie und Gastronomie arbeiten. Eine innere Zehenkappe sorgt für sicheren Schutz vor herabfallenden Gegenständen und
  • S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Bauweise/Design Ringo
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Leder
Größe 49
Zehenmaterial Stahl