Learn More
Globe Scientific RingSeal Kryogenes Fläschchen, äußere Gewinde
Artikelnummer. 31923768 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
41.3 mm
47.3 mm
48.5 mm
76.4 mm
89.3 mm
90.2 mm
Packungsgröße:
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
31923768 90.2 mm 500 Stück
31922013 41.3 mm 500 Stück
31921990 48.5 mm 500 Stück
31921880 47.3 mm 500 Stück
31921669 76.4 mm 500 Stück
31922948 89.3 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31923768 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 30325
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine ausgezeichnete Wahl für die Langzeitlagerung von Proben. Mit zuverlässigen O-Ring-Dichtungen ausgestattet, bietet diese außergewöhnliche Produktlinie mehrere Varianten, um unterschiedliche Forschungsanforderungen zu erfüllen. Erhältlich sowohl als Innen- als auch mit externem Gewinde.
  • Leckdichtes Design: RingSeal-Kryogene™ Fläschchen bieten einen undichten Schutz bis zu 90 kPa und schützen vor möglichen Lecks oder Kontaminationen
  • O-Ring-Dichtungen: Zuverlässige O-Ring-Dichtungen schützen Proben effektiv innerhalb eines weiten Temperaturbereichs von -196 °C bis 121 °C
  • Runder Boden und selbststehende Optionen: Wähle je nach deinen speziellen Anforderungen zwischen rundem Boden und selbststehenden Fläschchen
  • Zertifizierte Reinheit: Zertifizierte DNase-, RNase- und pyrogenfreie Fläschchen gewährleisten die Integrität und Sauberkeit Ihrer wertvollen Proben
  • Interne und externe Threads: Verfügbare interne und externe Thread-Optionen ermöglichen die Kompatibilität mit verschiedenen Laborprozessen
  • Große Schreibfläche: Große Schreibfläche erleichtert die Identifikation und Organisation von Proben
  • Autoklavierbar: Um eine effiziente Sterilisation bei gleichzeitiger Erhaltung der strukturellen Integrität sicherzustellen
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12.4 mm
Material Polypropylen
Vorgeschlitzt No
Sterilität Steril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Volumen (metrisch) 5 mL
Skala Ja
Anzahl pro Karton 500
Arbeitsvolumen (metrisch) 4.5 mL
Basisausführung Runder Boden, selbststehend
RNase-frei Ja
DNase-frei Ja
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss, Silikonscheibe
Menge 500
Marking Spot Ja
Fläschchentyp Extern gethreadt
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Nicht-pyrogenisch, RNase-/DNase-frei
Höhe (metrisch) 90.2 mm
Konservierungsmittel Keine
Produkttyp Kryoröhrchen