missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ripasudil Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30427570
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427570 5 mg 5 Milligramm
30419920 25 mg -
30412026 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30427570 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR5179005MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 934400-38-1
Summenformel C15 H18 F N3 O2 S . 2[HCl]
Molekulargewicht (g/mol) 396.3076
Synonym Isoquinoline, 4-fluoro-5-[[(2S)-hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl]sulfonyl]-, hydrochloride (1:2), (S)-4-Fluoro-5-((2-methyl-1,4-diazepan-1-yl)sulfonyl)isoquinoline dihydrochloride, 4-Fluoro-5-[[(2S)-hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl]sulfonyl]isoquinoline dihydrochloride, Ripasudil dihydrochloride, (2S)-1-[(4-Fluoro-5-isoquinolinyl)sulfonyl]hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepine dihydrochloride
IUPAC-Name 4-fluoro-5-[[(2S)-2-methyl-1,4-diazepan-1-yl]sulfonyl]isoquinoline;hydrochloride
SMILES Cl.Cl.C[C@H]1CNCCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cncc(F)c23

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ripasudil Dihydrochloride
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H18FN3O2S.2ClH/c1-11-8-17-6-3-7-19(11)22(20,21)14-5-2-4-12-9-18-10-13(16)15(12)14;;/h2,4-5,9-11,17H,3,6-8H2,1H3;2*1H/t11-;;/m0../s1
Formelmasse 395.0637
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.