Learn More
RIPK1/RIP1 Antibody (CL11357) [DyLight 680], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30297113 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30297113 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30297113
Marke: Novus Biologicals NBP321190FR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
RIPK1/RIP1 Monoclonal antibody specifically detects RIPK1/RIP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RIPK1/RIP1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL11357
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Cell death protein RIP, EC 2.7.11.1, receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1, receptor interacting protein, Receptor-interacting protein 1, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, RIP1, RIP-1, Rip1 kinase, RIPFLJ39204, Serine/threonine-protein kinase RIP
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q13546, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Necroptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8737
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a