missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RIPK1/RIP1 Antibody (CL11368) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-15118JF669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RIPK1/RIP1 Monoclonal antibody specifically detects RIPK1/RIP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| RIPK1/RIP1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| Cell death protein RIP, EC 2.7.11.1, receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1, receptor interacting protein, Receptor-interacting protein 1, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, RIP1, RIP-1, Rip1 kinase, RIPFLJ39204, Serine/threonine-protein kinase RIP | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q13546, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Necroptosis | |
| 8737 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL11368 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur