Learn More
Ritter Plastic™ Riplate™ 96-Well, beständig – für magnetische Trennung, V-Boden, 2,0 ml, Mikrotiterplatte
Artikelnummer. 16397215
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
60 Stück
Artikelnummer. 16397215
Marke: Ritter Plastic™ 430010502
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Farbe:Klar
  • Hohe Beständigkeit gegenüber häufig verwendeten Chemikalien, Lösungsmitteln und Alkoholen
  • Hohe Stabilität auch während der Zentrifugation
  • Neu entwickelte zylindrische Wells ermöglichen eine gute Bioturbation von Proben
  • Leicht erhöhte Ränder reduzieren das Risiko von Kreuzkontamination
  • Der alphanumerische Code ermöglicht die Registrierung und Identifizierung einzelner Proben auch in engen Räumen
  • Speziell entwickelt für die magnetische Trenntechnik
  • Aus hochreinem Polypropylen
  • Erhältlich mit 0,2-ml- oder 2,0-ml-Well-Kapazitäten
Spezifikation
Beschreibung Magnetic
Verpackung 60/Packung, 600/Karton
Farbe Klar
Produkttyp -Well Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher™ 96 Flex Magnetic Particle Processors, Quagen Bio Sprint 96
Material Virgin Polypropylene
Volumen (metrisch) Well 2,0 ml
Anzahl Wells 96
Oberflächenbehandlung Widerstandsfähig, für die magnetische Trennung
Wellform Konischer Boden (V-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleaning, mixing, centrifugation, preparation
Anzahl pro Packung 60/Pk.
Eingefasst Raised rims
Wellformat Cylindrical