Learn More
Ritter Plastic™ Riplate™ SW 2 ml CapMat
Artikelnummer. 16650362
Change view
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
16650362 Polypropylen 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 16650362
Marke: Ritter Plastic™ 430010022
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für eine optimale Nutzung der Kapazität bei der Probenlagerung mit 96 Wells.
  • Dünnwandige und parallele Kavitäten gewährleisten ein Maximum an kontaminationsfreier Probenlagerung pro Well
  • Mit alphanumerischer Kennzeichnung
  • Platten können durch Heißversiegelung geschlossen werden
  • Hergestellt aus reinem Polypropylen ohne Schmiermittel für eine makellose und sichere Analyse
  • Relativ hohes Volumen ermöglicht das Schließen von Riplate mit CapMats ohne Flüssigkeitsspitzen und Kreuzkontamination in Richtung vergleichbarer Platten mit geringerem Volumen
Spezifikation
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Packung 20/Pckg.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schließende quadratische Wells
Produkttyp CapMat
Plate Compatibility Riplate SW 96